Learn More
CHCHD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CHCHD10 |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16864235
|
Proteintech
25671-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16854235
|
Proteintech
25671-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CHCHD10 encodes a mitochondrial protein that is enriched at cristae junctions in the intermembrane space. It may play a role in cristae morphology maintece or oxidative phosphorylation. Mutations in this gene cause frontotemporal dementia and/or amyotrophic lateral sclerosis-2. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 7 and 19.Especificaciones
CHCHD10 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q8WYQ3 | |
103172, 400916 | |
CHCHD10 Fusion Protein Ag22598 | |
Primary | |
-20°C | |
CHCHD10 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C22orf16, CHCHD10, N27C7 4, Protein N27C7 4 | |
CHCHD10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |