Learn More
Fisherbrand™ Toallitas de estopilla
Utilice estas toallitas para limpiar cubetas, microscopios, material de vidrio, jeringas, pipetas y electrodos de pH. Toallitas de estopilla Fisherbrand™: absorben 6 veces su peso de disolventes y soluciones acuosas.
Marca:  Fisherbrand™ 2050
Código de producto. 15378764
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Cumplen todas las especificaciones de limpieza de la USP (Farmacopea de Estados Unidos) y la especificación federal CCC-G-101c.
  • Certificado como 100 % de algodón puro, de calidad y pureza para uso con reactivos.
  • Se puede utilizar como material de filtrado debido a su inercia a los disolventes agresivos.
Especificaciones
Especificaciones
Toallas
Toallitas de estopilla
Paquete de 60