Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Descripción
CHES is zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0.CHES is widely utilized as a buffer which is used for investigations on pH-dependent processes in enzymology. It has been shown to have an unusually high affinity for the iodoacetate binding site of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CHES es un tampón zwitteriónico útil en el rango de pH de 8,6 a 10,0.CHES se utiliza ampliamente como tampón para las investigaciones sobre procesos dependientes del pH en la enzimología. Se ha demostrado que tiene una afinidad inusualmente alta para el sitio de unión del iodoacetato de la deshidrogenasa de alcohol del hígado.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Specifications
Nombre del producto químico o material | CHES |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.99 |
Beilstein | 2967601 |
Índice Merck | 14,2055 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.29 |
Porcentaje de pureza | 99% |