Learn More
Liebherr™ Chest Freezer
Use these freezers for general laboratory storage of temperature-sensitive samples. Liebherr™ Chest Freezers feature aluminum interior containers and stainless steel adjustable feet.
Especificaciones
Intervalo de temperatura -14°C to -26°C
Color Blanco
Altura (métrico) interior 70.2 cm
Tensión De 220 a 240 V
Frecuencia 50 Hz
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Steel chest freezer
  • Mechanic control system
  • External Analog display
  • Ergonomic handle with aluminum trim
  • Fitted lock
Especificaciones
Especificaciones
-14°C to -26°C
70.2 cm
50 Hz
Blanco
De 220 a 240 V
R600A