Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congeladores horizontales para Innova™ C585, C760, CryoCube™ serie FC660
Guarde las cajas de almacenamiento para congelador dentro de las gradillas de congelador organizadas. Estas gradillas de metal optimizan el espacio de su congelador y facilitan la búsqueda de los artículos que desea.
155.62€ - 160.64€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de acceso lateral para congelador horizontal |
---|---|
Color | Plata |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Gradilla para congeladores horizontales para Innova™ C585, C760, CryoCube™ serie FC660 |
Altura (métrico) | 751 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11319904
|
Eppendorf™
K0641-1700 |
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (9) | 140 mm |
160.64€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11602824
|
Eppendorf™
K0641-1750 |
Cajas de 10,16 cm (4 pulg.) (6) | 141 mm |
155.62€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
MA/PN: K0641-1700
- Rack for 76 mm (3 in.) boxes
- Max. box size: 133 x 133mm
- Side access rack
- Ext. dimensions of rack (DxWxH): 136 x 140 x 751mm (5.4 x 5.5 x 29.6 in.)
- Max. box number per rack: 9 (1 x 9)
- Material: Aluminum
- For ULT chest freezer: Innova C585™ (Max. 288 boxes), Innova™ C760 (Max. 396 boxes), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 360 boxes)
MA/PN: K0641-1750
- Rack for 102 mm (4 in.) boxes
- Max. box size: 133 x133
- Side access rack
- Ext. dimensions of rack (DxWxH): 136 x 141 x 751 (5.4 x 5.6 x 29.6 in)
Max. box number per rack: 6 (1 x 6)
- Material: Aluminum
- For ULT chest freezer: Innova C585™ (Max. 192 boxes), Innova™ C760 (Max. 264 boxes), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 240 boxes)
Especificaciones
Gradilla de acceso lateral para congelador horizontal | |
Acero inoxidable | |
751 mm |
Plata | |
Gradilla para congeladores horizontales para Innova™ C585, C760, CryoCube™ serie FC660 | |
136 mm |