Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CHI3L1/YKL-40 humano
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca:  Invitrogen™ EHCHI3L1X5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17135399
  • 2780.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El ensayo ELISA para CHI3L1/YKL-40 humano cuantifica CHI3L1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el CHI3L1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CHI3L1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La glicoproteína del cartílago humano 39 (GP-39), también conocida como YKL-40, es una glicoproteína secretada por macrófagos, sinoviocitos y condrocitos articulares. Los niveles de GP-39 en suero y líquido sinovial son elevados en las enfermedades inflamatorias y están correlacionados con el grado de destrucción de las articulaciones en la artritis reumatoide. La GP-39 se expresa en células sinoviales y condrocitos articulares, así como en el hígado, pero es indetectable en los tejidos musculares, el pulmón, el páncreas, las células mononucleares y los fibroblastos. La GP-39 es un autoantígeno candidato en la artritis reumatoide y resulta fundamental en la capacidad de las células para responder y hacer frente a los cambios en su entorno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P36222
6 pg/ml
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ensayos de 5 x 96
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
1116
<12%
Solución de parada, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cromógeno, Cubiertas adhesivas para placas, Tampón de lavado, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, Estándar, SAV-HRP
5 × 96 pruebas
Angiogénesis
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
De 6,14 pg/ml a 1500 pg/ml
De 6 pg/ml a 1500 pg/ml
Biotina
Quinasa e inhibidores
Este par de anticuerpos ELISA detecta CHI3L1 humano. Otras especies no determinadas.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
ASRT7,CGP-39,GP-39,GP39,HC-gp39,HCGP-3 P,YKL-40,YKL40,YYL-40,hCGP-39
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
ASRT7, CGP-39, GP-39, GP39, HC-gp39, HCGP-3 P, YKL-40, YKL40, YYL-40, hCGP-39
1 h 20 min