Learn More
Estándar de cloruro para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
72.80€ - 143.00€
CAS | 12125-02-9, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | ClH4N |
Peso molecular (g/mol) | 53.49 |
Número MDL | MFCD00011420 |
Clave InChI | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 25517 |
ChEBI | CHEBI:31206 |
Nombre IUPAC | azanio; cloruro |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15668225
|
SPEX Certiprep
AS-CL9-5Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
72.80€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16381136
|
SPEX Certiprep
AS-CL9-5X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
143.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Cl&superscript_minus; | 0,1M |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
12125-02-9, 7732-18-5 | |
53.49 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:31206 |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
25517 | |
azanio; cloruro |
Especificaciones
Chloride Standard | |
With Certificate of Analysis | |
ClH4N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
azanio; cloruro | |
53.49 | |
CHEBI:31206 |
12125-02-9, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
MFCD00011420 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
[NH4+].[Cl-] | |
H2O | |
25517 | |
0.1M. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Product intended for laboratory use only