Learn More
Macherey-Nagel™ Papel reactivo de cloro
Permite la determinación semicuantitativa de 50-200 ppm de cloro. El papel reactivo de cloro Macherey Nagel™ no es tóxico y es seguro.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90709
12.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11376514
  • 13.05€ / 5 metros
Descripción
Allows for the semi-quantitative determination of 50-200ppm chlorine. Macherey Nagel™ Chlorine Test Paper is non-toxic and safe.
  • El papel blanco se vuelve azul-violeta en presencia de cloro
  • Especialmente adecuado para una amplia gama de aplicaciones en soluciones desinfectantes
Especificaciones
Especificaciones
De blanco a azul oscuro
Determinación de cloro
1 unidad
Bobina
0, 10, 50, 100, 200
Papel de pH