Learn More
Cloroacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403067
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
CAS: 107-14-2 | C2H2ClN | 75.495 g/mol
Chloroacetonitrile is used in the electrochemical synthesis of cyanoacetic acid with carbon dioxide. It is involved in phase-transfer-catalyzed Darzen's condensation reaction with cyclohexanone. It is also used as an eluent additive in thermospray liquid chromatography/mass spectrometry. Further, it is used to prepare polysubstituted pyrido[1,2-a]benzimidazole by reacting with other reactant such as malononitrile, aromatic aldehyde and pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroacetonitrilo se utiliza en la síntesis electroquímica de ácido cianoacético con dióxido de carbono. Participa en la reacción de condensación de Darzen catalizada por transferencia de fase con ciclohexanona.′ También se utiliza como aditivo eluyente en la cromatografía líquida de termografía/espectrometría de masas. Además, se utiliza para preparar pirido[1,2-a]bencimidazol polisustituido al reaccionar con otros reactantes, como malononitrilo, aldehído aromático y piridina.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-14-2
Fórmula molecular C2H2ClN
Peso molecular (g/mol) 75.495
Número MDL MFCD00001885
Clave InChI RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
PubChem CID 7856
ChEBI CHEBI:82416
Nombre IUPAC 2-cloroacetonitrilo
SMILES C(C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetonitrile
Densidad 1.195
Punto de ebullición 124°C to 126°C
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Fórmula lineal ClCH2CN
Índice de refracción 1.423
Cantidad 1 kg
Número UN UN2668
Beilstein 506028
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.5
Porcentaje de pureza ≥98%