Learn More
Clorodimetil-n-octilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359235
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 18162-84-0 | C10H23ClSi | 206.829 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18162-84-0
Fórmula molecular C10H23ClSi
Peso molecular (g/mol) 206.829
Número MDL MFCD00000511
Clave InChI DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyloctylsilane, octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl octyl silane, silane, chlorodimethyloctyl, chloro dimethyl octylsilane, dimethyloctylchlorosilane, dimethyl-n-octylchlorosilane, dimethyloctylsilyl chloride, acmc-1bvuc
PubChem CID 87482
Nombre IUPAC cloro-dimetil-octilsilano
SMILES CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 222°C to 225°C
Nombre del producto químico o material Chlorodimethyl-n-octylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN2987
Beilstein 1738376
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.83
Porcentaje de pureza 97%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.435
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.873