Learn More
Cloroformo, +99,8 %, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™
CHCl3, número CAS-67-66-3, 2,5 l, 61 grados C, incoloro, 119,38g/mol, -63 grados C, 826, frasco de vidrio recubierto de plástico, líquido, 213 mbar a 20 grados C, 0,56 mPaS a 20 grados C
46.12€ - 680.00€
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
11408123
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
C/4960/PB08
500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
46.12€
500 ml
10122190
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
C/4960/15
1 L Frasco de vidrio ámbar
76.75€
1 litro
10090120
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
C/4960/PB15
1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
132.00€
1 litro
10293850
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
C/4960/17
2.5 L Frasco de vidrio ámbar
264.00€
2.50 litros
10725331
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
C/4960/PB17
2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
214.00€
2.50 litros
10385550
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
C/4960/25
25 L Recipiente de metal
680.00€
25 litros
Descripción
Descripción
CHCl3, número CAS-67-66-3, 2,5 l, 61 grados C, incoloro, 119,38g/mol, -63 grados C, 826, frasco de vidrio recubierto de plástico, líquido, 213 mbar a 20 grados C, 0,56 mPaS a 20 grados C
Especificaciones
67-66-3
119.37
ClC(Cl)Cl
CHCl3
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
-63°C
Incolora
Líquido
826
0.56 mPaS at 20°C
ClC(Cl)Cl
119.37
67-66-3
61°C
CHCl3
213mbar at 20°C
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
triclorometano
119.38g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chloroform, 1-Pentene