Learn More
Cloroformo, 99,9 %, para análisis de residuos, aprobado por ECD para el análisis de pesticidas, residuos <0., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237380
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3, 513-35-9
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC cloroformo
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63,0 °C
Nombre de nota ECD Tested, For Pesticide Analysis, Residue <0.0005%
Densidad 1.4800g/mL
Punto de ebullición 61.0°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Gravedad específica 1.48
Fórmula lineal CHCl3
Viscosidad 0.56 mPa.s (20°C)
Agua 0.01% max. (Coulometric)
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Análisis de residuos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.