Learn More
Chloroform, ACS Reagent, With Stabilizer (Amylene), ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15675640
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 6
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, contiene amilenos como estabilizador,≥99,8 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Nombre de nota Containsamylenes as stabilizer
Punto de fusión -61.3°C
Densidad 1.492g/mL at 25°C, 1.48g/mL at 25°C
Punto de ebullición 61°C
Olor Sweet
Envase Glass Bottle
Cantidad 500 mL
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Nombre IUPAC triclorometano
Densidad del vapor 4.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol
Presión de vapor 160mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado Reactivo ACS
Forma física Liquid