Learn More
Cloroformo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Descripción
- Para uso histológico
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de aluminio |
Notas de grado de pureza | Meets ACS reagent chemical requirements |
Gravedad específica | 1L = 1.48kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.38 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Cloroformo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido