Learn More
Cloroformo-d, 99,8 % (isotópico), contiene 0,03% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051510
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
5 x 100g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 865-49-6
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 120.375
Número MDL MFCD00000827
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinónimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nombre IUPAC tricloro(deuterio)metano
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.50 g/mL
Índice de refracción 1,4445
Sensibilidad Sensible a la luz y la humedad
Cantidad 25 g
Punto de fusión de -64 °C
Punto de ebullición de 62 °C
Número UN UN1888
Información de solubilidad Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.38
Porcentaje de pureza 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene 0,03 % de TMS v/v