Learn More
Cloroformo-d, para RMN, +99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals, estabilizado con lámina de plata, 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
CAS 865-49-6
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 120.375
Número MDL MFCD00000827
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinónimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nombre IUPAC tricloro(deuterio)metano
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform-d
Forma física Líquido
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 99.8+ atom% D
Densidad 1.5000g/mL
Deuterio (D) 99,80% mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,01% máx. (culombimétrico)
Cantidad 100 ml
Punto de fusión -64.0°C
Punto de ebullición 60.0°C
Fórmula lineal CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.39
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform-d
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chloroform-d