Learn More
Cloroformo, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11310278
Cloroformo, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310278
4 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11310278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043685.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC cloroformo
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión °C to 63°C
Color Incolora
Densidad 1.492 g/cm3 at 20°C at 20°C
Punto de ebullición 60.5°C to 61.5°C
Cantidad 4 x 1 L
Punto de ignición 982°C (1800°F)
Olor Characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.446
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 158mm Hg at 20°C
Beilstein 1731042
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP30L729 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2025 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
Número de loteX30K613 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
Número de loteU30K886 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
Número de loteU14K890 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2024 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
Número de loteW06K889 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2024 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformo, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals >