Learn More
Cloroformo, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Description
Chloroform is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Punto de fusión | °C to 63°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.492 |
Punto de ebullición | 60.5°C to 61.5°C |
Cantidad | 4 x 4 L |
Punto de ignición | 982°C (1800°F) |
Olor | Characteristic |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.446 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu