Learn More
Cloroformo, hidrocarburo estabilizado, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Obtenga resultados de separación y rendimiento rápidos y reproducibles. Cloroformo, hidrocarburo estabilizado, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ es un reactivo/disolvente de HPLC probado en función y optimizado para aplicaciones que maximizan el rendimiento y la facilidad de utilización sin renunciar a la eficacia ni a la reproducibilidad.
151.00€ - 309.00€
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10140591
Ver documentos
JT Baker
9174.1000
1 L
151.00€
1 litro
10078140
Ver documentos
JT Baker
9174.2500
2.5 L
309.00€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Los reactivos BAKER ANALYZED HPLC son disolventes de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de investigación y control de calidad, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
  • La recalibración o los ajustes debidos a los cambios de lote se minimizan para obtener un rendimiento óptimo de instrumentos sensibles
  • Bajo fondos libres de picos externos
  • Absorbancia UV baja en rangos críticos: asegurada mediante pruebas de absorbancia UV en una variedad de puntos y pruebas de elución en gradiente
  • Pruebas de fluorescencia para detectar trazas de impurezas que podrían causar interferencias
  • Función probada para: ensayo, agua, residuos mínimos después de la evaporación y absorbancia UV y fluorescencia en rangos críticos
  • Consistencia de lote a lote, con un certificado de análisis real en la etiqueta
  • Opciones de envasado innovadoras para garantizar la calidad del disolvente en el lugar de uso
Especificaciones
67-66-3
119.37
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
6212
ClC(Cl)Cl
CHCl3
MFCD00000826
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CHEBI:35255
Especificaciones
Chloroform
Max. 0.15 at 254nm, Max. 0.05 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm
Incolora
62°C
Sweetish
Líquido
CHCl3
MFCD00000826
Max. 0.01%
8g/L in water
ClC(Cl)Cl
119.37
CHEBI:35255
≥99.8%
-63°C
67-66-3
1.483g/mL at 20°C
982°C
Vidrio
Max. 5 ppm
Max. 0.0005meq/g
0.56 mPas at 20°C
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
triclorometano
6212
119.38g/mol
BAKER ANALYZED™ HPLC
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.