Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloroformo, reactivo de biología molecular
Código de producto. 15418689
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El cloroformo es un reactivo de laboratorio habitual utilizado normalmente como disolvente debido a su miscibilidad y ausencia de reactividad relativa con la mayoría de los compuestos orgánicos. El cloroformo también se utiliza en la síntesis orgánica como fuente de CCl2. Se ha demostrado que el cloroformo induce contracciones de manera directa y en función de la concentración en las fibras musculares lisas del músculo traqueal porcino. Se ha observado que el cloroformo puede liberar Ca2+ de receptores sensibles a la rianodina en la contracción inducida por cloroformo en las fibras musculares lisas del músculo traqueal porcino. La proliferación basal aumentó a concentraciones de 100 y 250 ppm en el esplenocito murino, pero se documentó una disminución de los neutrófilos circulantes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformo es un reactivo de laboratorio frecuente utilizado preferentemente como disolvente debido a la no reactividad relativa y miscibilidad de los compuestos con la mayoría de los compuestos orgánicos. El cloroformo también se utiliza en la síntesis orgánica como fuente de CCl2. Se ha demostrado que en el músculo liso traqueal porcino el cloroformo induce contracciones de manera directa y dependiente de la concentración. Se ha observado que el cloroformo puede liberar Ca2+ de receptores sensibles a la rianodina en la contracción inducida por cloroformo en el músculo liso traqueal porcino. Con concentraciones de 100 y 250 ppm en el esplenocito murino, se incrementó la proliferación basal, pero se documentó una disminución en los neutrófilos circulantes.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 8 g/l.
Notas
Estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63°C
Nombre de nota Molecular Biology Reagent
Color Incolora
Densidad 1.492 g/mL
Punto de ebullición 61°C
Cantidad 2.5 L
Olor Characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.446
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Índice Merck 14,2141
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 8g/L.
Nombre IUPAC triclorometano
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38