Learn More
Cloroformo, grado reactivo, para análisis de la ACS, ≥99,8 %, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Nombre de nota | For ACS analysis |
Densidad | 1.476 to 1.478 g/cm3 at 20°C |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.8% |
Nombre IUPAC | cloroformo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.4 |
Grado | Reactivo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- chloroform, ACS
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: trichloromethane