Learn More
Cloroformo, grado espectrofotométrico, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11348377
Cloroformo, grado espectrofotométrico, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348377
4 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11348377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032442.K7
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC cloroformo
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión °C to 63°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.492
Punto de ebullición 60.5°C to 61.5°C
Cantidad 4 L
Olor Characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.446
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 210 hPa (158mm Hg) at 20°C
Beilstein 1731042
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Grado Espectrofotometría
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ04K639 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2025 Catalog Number032442.M1,032442.K2,032442.K7
Número de loteR30J758 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/05/2023 Catalog Number032442.K2,032442.K7
Número de loteJ15Y950 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2023 Catalog Number032442.M1,032442.K2,032443.K7,032442.K7
Número de loteU30G736 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/11/2022 Catalog Number032442.M1,032442.K2,032443.K7,032442.K7
Número de loteX06C703 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number032442.M1,032442.K2,032443.K7,032442.K7
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloroformo, grado espectrofotométrico, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >