Learn More
Cloroyodometano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366451
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-71-5, 7440-22-4
Fórmula molecular CH2ClI
Peso molecular (g/mol) 176.38
Clave InChI PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
Nombre IUPAC cloro(yodo)metano
SMILES C(Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroiodomethane
Color Rosa-rojo a amarillo
Densidad 2.4200g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 109.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2I
Índice de refracción 1.5812 to 1.5832
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Gravedad específica 2.42
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Estabilizante Copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.38
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido