Learn More
Clorofillina, sal trisódica de cobre, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 11006-34-1 | C34H31CuN4Na3O6
35.40€ - 271.00€
CAS | 11006-34-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C34H31CuN4Na3O6 |
Número MDL | MFCD00012149 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11483207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16155.06 |
5 g |
35.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11493207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16155.14 |
25 g |
77.70€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11403217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16155.22 |
100 g |
271.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Chlorophyllin, coppered trisodium salt is used in the spectrophotometric determination of Ven- lafaxine hydrochloride. A hybrid photoelectrochemical biofuel cell is composed of a TiO 2 film conductive glass electrode sensitized by a copper chlorophyll trisodium salt. Visible light-sensitive gels were prepared by introducing a chromophore (trisodium salt of copper chlorophyllin) to thermosensitive gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicacionesla clorofillina, sal trisódica de cobre, se utiliza en la determinación espectrofotométrica del clorhidrato de venlafaxina. Una celda híbrida y fotoelectroquímica de biocombustible está compuesta por un electrodo de vidrio conductor de película de TiO 2 sensibilizado por una sal trisódica de clorofila de cobre. Se prepararon geles sensibles a la luz visibles introduciendo un cromóforo (sal trisódica de clorofila de cobre) en los geles termosensibles.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
11006-34-1 | |
C34H31CuN4Na3O6 | |
MFCD00012149 |
Especificaciones
Chlorophyllin | |
11006-34-1 | |
C34H31CuN4Na3O6 | |
Soluble in water. |
coppered trisodium salt | |
Odorless | |
MFCD00012149 | |
724.15 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 234-242-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GS2168866.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Manténgase en frío