Learn More
Chloroplatinic Acid Hexahydrate, ACS Reagent, ≥37.50% Pt basis, Honeywell™
Código de producto. p-7120321 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
ACS Reagent,≥37.50% Pt basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18497-13-7
Fórmula molecular Cl6H14O6Pt
Peso molecular (g/mol) 517.89
Número MDL MFCD00149910
Clave InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroplatinic Acid Hexahydrate
Forma física Powder
Cantidad 1 g
Fórmula lineal H2PtCl6 · 6H2O
Número UN UN2507
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.9g/mol
Porcentaje de pureza ≥37.50% (Pt basis)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroplatinic acid hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chloroplatinic acidhexahydrate