Learn More
Sal de difosfato de cloroquina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
La sal de difosfato de cloroquina, n.º de CAS 50-63-5, es un miembro de la familia de quinolonas que se considera un intercalador de ADN.Muestra actividades antimaláricas, antiinflamatorias y antifilaricidas.
132.00€ - 312.00€
CAS | 50-63-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C18H32ClN3O8P2 |
Peso molecular (g/mol) | 515.86 |
Número MDL | MFCD00069852 |
Clave InChI | QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine |
PubChem CID | 64927 |
SMILES | OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15456399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64459.14 |
25 g |
132.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15466399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64459.22 |
100 g |
312.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Chloroquine diphosphate salt is used to study the role of endosomal acidification in cellular processes, such as the signaling of intracellular TLRs. It can be used as DNA intercalator & to dissociate antigen antibody complexes without denaturing red blood cell antigens. Chloroquine showed very high antiviral activity against NiV but very little activity against the other viruses at concentrations lower than 20 μM.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa sal de difosfato de cloroquina se utiliza para estudiar el papel de la acidificación endosómica en los procesos celulares, como la señalización de las TLR intracelulares. Se puede utilizar como intercalador de ADN y para disociar complejos de anticuerpos antigénicos sin desnaturalización de antígenos de glóbulos rojos.& La cloroquina mostró una actividad antiviral muy alta contra el NiV, pero muy poca actividad contra los otros virus a concentraciones inferiores a 20 µ M.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
50-63-5 | |
515.86 | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
64927 |
C18H32ClN3O8P2 | |
MFCD00069852 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
Especificaciones
Chloroquine diphosphate salt | |
213°C to 216°C | |
C18H32ClN3O8P2 | |
4223142 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
4-N-(7-cloroquinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina;ácido fosfórico | |
64927 | |
98% |
50-63-5 | |
Blanco | |
MFCD00069852 | |
14,2163 | |
Soluble in water | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 | |
515.86 | |
515.87 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302
Nocivo en caso de ingestión.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-055-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VB2450000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes