Learn More
Clorotriisopropilsilano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403627
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Chlorotriisopropylsilane is used as a silylating agent in neucleotide synthesis. It is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotriisopropilsilano se utiliza como agente sililante en la síntesis de nucleótidos. Se utiliza como intermediario en la fabricación de sustancias químicas como los productos farmacéuticos y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13154-24-0
Fórmula molecular C9H21ClSi
Peso molecular (g/mol) 192.80
Número MDL MFCD00009656
Clave InChI KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
Nombre IUPAC cloro-tri(propan-2-il)silano
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 200°C
Nombre del producto químico o material Chlorotriisopropylsilane
Cantidad 250 g
Número UN UN2987
Beilstein 1737446
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.81
Porcentaje de pureza ≥97%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.4535
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.908