Learn More
Clorotrifenilsilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
Descripción
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrifenilsilano se utiliza como agente sililante. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
El clorotrifenilsilano se utiliza como agente sililante. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 188°C to 189°C (3mmHg) |
Nombre del producto químico o material | Chlorotriphenylsilane |
Punto de fusión | 91°C to 96°C |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1820487 |
Temperatura de inflamación | >200°C (392°F) |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.86 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chlorotriphenylsilane
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Chlorotriphenylsilane