Learn More
Hexafluorofosfato de clorotripirrolidinofosfonio, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 g
Description
Reactivo de acoplamiento
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate |
Punto de fusión | 145.0°C to 148.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.73 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Envase | Frasco de vidrio |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction