Learn More
Hexafluorofosfato de clorotripirrolidinofosfonio, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Reactivo de acoplamiento
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate |
Punto de fusión | 145.0°C to 148.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.73 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Envase | Frasco de vidrio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.