Learn More
Cloroxinil, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Chloroxynil is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroxinil se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
El cloroxinil se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Chloroxynil |
Punto de fusión | 143°C to 144°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3439 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.01 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction