Learn More
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
Choice™ SuperSorb is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wipe.
785.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Wipe |
---|---|
Longitud (imperial) | 9 in |
Longitud (métrico) | 23 cm |
Anchura (imperial) | 9 in |
Anchura (métrico) | 23 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16600014
![]() |
Berkshire™
CHSS09.14 |
75 Pk., 14/Cs. (Standard Packaging) |
785.00€
paquete de 75 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
- Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
Especificaciones
Cleanroom Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Autoclavable | |
Un solo uso | |
2-ply |
9 in | |
9 in | |
Poliéster | |
Knit | |
Sellado | |
No estéril |