Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colesterol, 95 %
Una preparación purificada de laboratorio del esterol animal, colesterol, n.º de CAS 57-88-5, está disponible en forma de polvo para su uso experimental.
CAS 57-88-5
Formula molecolare C27H46O
InChI Key HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Sinonimo cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El colesterol (colesterina, alcohol colesterílico) es un esterol lipídico que se encuentra en las membranas de células vertebradas
  • El colesterol es un colestanol, una clase de molécula que contiene el motivo de colestano C-27
  • Precursor de muchos esteroides y hormonas sexuales en animales como el cortisol, la aldosterona, la testosterona, la progesterona y el estrógeno
  • Desempeña un papel en la neurotransmisión y es crucial para los sistemas de órganos, como los sistemas inmunitarios, reproductivos y endocrinos
Aplicaciones
  • Adecuado para aplicaciones in vitro e in vivo
  • Se estabiliza en polvo para uso exclusivo en laboratorio
Especificaciones
57-88-5
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
5997
C27H46O
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
CHEBI:16113
Especificaciones
Cholesterol
57-88-5
95%
01,141
− 36.00 (20.00°C c=2,dioxane)
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
5997
386.65
Stabilized
1.06g/mL
C27H46O
15, 2208
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
386.664
CHEBI:16113