Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidróxido de colina, solución acuosa al 45 % de peso, pura, estabilizada
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
70.80€ - 2285.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution
CAS 123-41-1, 7732-18-5
Color Blanco
Densidad 1.0700g/mL
Fórmula molecular C5H15NO2
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10128512
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
386721000
100 mL Frasco de vidrio
70.80€
100 ml
10582683
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
386725000
500 mL Frasco de vidrio
182.00€
500 ml
11386725
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
386720025
2.5 L Frasco de vidrio
586.00€
2.50 litros
11945441
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
386720100
10 L Tambor de plástico
2285.00€
10 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution
Blanco
C5H15NO2
15,2211
choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
2-hidroxietil(trimetil)azanio;hidróxido
1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine
121.18
Pure
123-41-1, 7732-18-5
1.0700g/mL
MFCD00002831
1.07
Solubility in water: miscible.
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
121.18
31255
44.0 to 48.0% (Total base)
Polvo granular
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-625-1
Nombre del producto
  • Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Choline hydroxide