Learn More
Yoduro de colina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043458
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
CAS: 17773-10-3 | C5H14INO | 231.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17773-10-3
Fórmula molecular C5H14INO
Peso molecular (g/mol) 231.08
Número MDL MFCD00011900
Clave InChI FNPBHXSBDADRBT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline iodide, jodoetano, dilatol zambon, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-hydroxyethyl trimethylammonium iodide, cholineiodide, acmc-209ed9, d0q2de, 2-hydroxyethyl trimethyl azanium iodide
PubChem CID 87300
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio; cloruro
SMILES [I-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline iodide
Punto de fusión ∼270°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3912691
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.08
Porcentaje de pureza 98%