Learn More
Dispositivo de retirada de tapones de 13mm en modelo pinzas Chroma Gesellschaft™
Marca:  JG Finneran Associates 9310-13
Código de producto. 10701822
  • 148.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
11 mm
Plier-style Decapper
11 mm Caps
Crimp Top Vial