Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Fast Flow Polypropylene SPE Column
118.00€ - 156.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Carga de carbono | 14 % |
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida de compuestos no polares |
Tamaño de partículas | 100 μm |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10104661
|
Macherey-Nagel™
730402 |
3 ml | 200mg |
156.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10706132
|
Macherey-Nagel™
730403 |
6 ml | 500mg |
118.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
100 μm | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
60 μm |
14 % | |
Extracción en fase sólida de compuestos no polares | |
C18 f Chromabond | |
No | |
500 m2/g |