Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno HR-X Chromabond™
Marca: Macherey-Nagel™ 730937
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
3 ml | |
Peso del adsorbente: 500mg | |
85 μm | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
De 55 a 60 μm |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
HR-X Chromabond | |
Esférica | |
1000 m2/g |