Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno HR-X Chromabond™
Marca: Macherey-Nagel™ 730934
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1 ml | |
Peso del adsorbente: 30mg | |
85 μm | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
De 55 a 60 Å |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
HR-X Chromabond | |
Esférica | |
1000 m2/g |