Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC Polypropylene SPE Column
79.05€ - 264.00€
Especificaciones
Material de base | Copolímero PS/DVB |
---|---|
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Tamaño de partículas | 85 μm |
Absorbente | HR-XC Chromabond |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12778242
|
Macherey-Nagel™
730969 |
1 ml | 30mg |
79.05€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12881031
|
Macherey-Nagel™
730953 |
3 ml | 500mg |
186.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12810961
|
Macherey-Nagel™
730952 |
3 ml | 200mg |
128.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12804511
|
Macherey-Nagel™
730957 |
6 ml | 150mg |
233.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12894431
|
Macherey-Nagel™
730956 |
3 ml | 60mg |
114.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12804371
|
Macherey-Nagel™
730955 |
6 ml | 500mg |
264.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Especificaciones
Copolímero PS/DVB | |
Extracción en fase sólida | |
HR-XC Chromabond | |
Esférica | |
800 m2/g |
Extracción de fase sólida | |
85 μm | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
De 65 a 75 Å |