Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW Polypropylene SPE Column
79.05€ - 264.00€
Especificaciones
Material de base | Copolímero esférico PS/DVB |
---|---|
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Tamaño de partículas | 85 μm |
Absorbente | HR-XCW Chromabond |
Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Tamaño de poro | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Tamaño de poro | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12777720
|
Macherey-Nagel™
730733 |
1 ml | De 50 a 60 μm | Peso del adsorbente: 100mg |
104.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12767720
|
Macherey-Nagel™
730731 |
1 ml | 50-60 μm | Peso del adsorbente: 30mg |
79.05€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12708212
|
Macherey-Nagel™
730739 |
3 ml | De 50 a 60 μm | Peso del adsorbente: 200mg |
128.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12728212
|
Macherey-Nagel™
730741 |
3 ml | De 50 a 60 μm | Peso del adsorbente: 500mg |
186.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12787720
|
Macherey-Nagel™
730735 |
3 ml | De 55 a 60 Å | Peso del adsorbente: 60mg |
114.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12798202
|
Macherey-Nagel™
730737 |
6 ml | De 55 a 60 Å | Peso del adsorbente: 150mg |
233.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12738212
|
Macherey-Nagel™
730743 |
6 ml | De 50 a 60 μm | Peso del adsorbente: 500mg |
264.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Especificaciones
Copolímero esférico PS/DVB | |
85 μm | |
Columnas de extracción en fase sólida |
Extracción de fase sólida | |
HR-XCW Chromabond | |
850 m2/g |