Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro de polietileno Chromabond™
Assemble SPE (solid-phase extraction) columns selecting from a range of accessories. Chromabond™ Polyethylene Frits for polyethelyne columns come in a varitey of sizes.
Marca:  Macherey-Nagel™ 730162
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10639581
  • 185.00€ / paquete de 250
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Descripción
Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
Para el empaquetamiento individual de columnas SPE o vidrio vacías con adsorbentes Chromabond™
Especificaciones
Especificaciones
Columnas de polipropileno
3 ml
250/pack
Frita
Polietileno