Learn More
Thermo Scientific™ Septos Chromacol Economy para instrumentos de GC, septos de GC Economy de 9 mm
Los septos Thermo Scientific™ Chromacol Economy soportan temperaturas de hasta 250 °C.
Marca: Thermo Scientific™ ECO-9.0
42.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los septos Thermo Scientific™ Chromacol Economy soportan temperaturas de hasta 250 °C.
Especificaciones
Septos de GC Economy de 9 mm | |
Chromacol | |
Septos |
9 mm | |
Certificado de análisis | |
Instrumento GC, septos GC Economy de 9 mm |