Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XCW Chromafix™
233.00€ - 332.00€
Especificaciones
Material de base | Copolímero esférico PS/DVB |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Compuestos básicos como aminas cuaternarias, ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz |
Tamaño de partículas | 45 o 85 μm |
Absorbente | Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido carboxílico débil |
Tipo | Cartucho de HR-XCW Chromafix |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12757740
|
Macherey-Nagel™
731775 |
240mg |
259.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12767740
|
Macherey-Nagel™
731776 |
500mg |
332.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12798252
|
Macherey-Nagel™
731774 |
155mg |
233.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Copolímero esférico PS/DVB | |
45 o 85 μm | |
Cartucho de HR-XCW Chromafix | |
50/pack |
Compuestos básicos como aminas cuaternarias, ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz | |
Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido carboxílico débil | |
De 50 a 60 Å | |
850 m2/g |