Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, láminas, grado FN 2
Papel de alta pureza para transferencia, cromatografía y una amplia variedad de aplicaciones de absorción en los campos del diagnóstico y las ciencias de la vida.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-502-580600N
Código de producto. 15982790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • No estéril y envasado a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100/Pk, 125 g/m2
0,24 mm
FN 2
580 Mm × 600 mm
Lámina
Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza)