Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, láminas, grado FN 8
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Papel con alto grado de pureza.
- Ideal para transferencia y cromatografía.
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | 50/Pk, 280 g/m2 |
Dimensiones (L x An) | 470 Mm × 580 mm |
Grosor de película | 0,9 mm |
Formato | Lámina |
Grado | FN 8 |
Material | Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza) |