Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Asas de siembra de nicromio
Calibrados para eliminar una cantidad precisa y uniforme de material. Las asas de siembra de nicromio Pro-Lab Diagnostics™ son asas de alambre de cromo-níquel económicas en una gama de tamaños de 1 μl a 10 μl. Las asas de alambre estándar y de gran calibre se pueden utilizar con soportes aislados (se venden por separado).
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.105
Descripción
Un asa de inoculación es una herramienta sencilla que se utiliza para recopilar y transferir organismos microscópicos de una placa de cultivo o caldo. El asa de tamaño pequeño elimina una cantidad uniforme de inóculo mediante el uso de la tensión superficial. El asa de inoculación se esteriliza con llama antes y después de cada uso para eliminar la contaminación cruzada entre cultivos. (El asa se debe enfriar tras la esterilización para evitar la destrucción los microorganismos).
- Fabricadas con níquel cromo económico en alambre de calibre estándar o grande
- Disponibles en una amplia gama de 6 tamaños, de 1 μl / 1,59 mm de fondo a 10 μl / 5,05 mm de fondo
- Envasadas en juegos de 25 asas
- Los soportes con asas aisladas se venden por separado
Especificaciones
1 μl | |
Cromo níquel | |
Estándar | |
Sí |
1,59 mm | |
Asa de inoculación | |
25/paq. |