Learn More
Bochem™ Abrazaderas de 3 dedos revestidas de PVC de acero cromado
Incluye eje. Las pinzas de 3 dedos recubiertas de PVC de acero cromado Bochem™ ofrecen una extensión a lo ancho que se puede ajustar mediante 2 tornillos de regulación.
39.05€ - 52.75€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Abrazadera de 3 dedos |
Material | Acero cromado |
Longitud (métrico) | 150 mm |
Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10556951
|
Bochem™
5626 |
0 a 35 mm |
39.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10460923
|
Bochem™
5627 |
0 a 60 mm |
52.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Dedo revestido de PVC
- Anchura de envergadura ajustable de manera independiente mediante 2 tornillos de regulación
- Con eje
Especificaciones
1 unidad | |
Acero cromado | |
10 mm |
Abrazadera de 3 dedos | |
150 mm |