Learn More
Cubos de cromo, 12,5 mm cuadrados, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331208
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-47-3
Fórmula molecular Cr
Peso molecular (g/mol) 52.00
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nombre IUPAC chromium
SMILES [Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium cubes
Nombre de nota 12.5mm (0.492 in.) square, Hot Isostatically Pressed
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 Ea.
Porcentaje de pureza 99.97%
Olor Odorless
Peso ≈14.7g/pc
RUO – Research Use Only
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.