Learn More
Cubos de cromo, normalmente 6,35 mm cuadrados, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
50.25€ - 599.99€
CAS | 7440-47-3 |
---|---|
Fórmula molecular | Cr |
Peso molecular (g/mol) | 52.00 |
Número MDL | MFCD00010944 |
Clave InChI | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
PubChem CID | 23976 |
ChEBI | CHEBI:28073 |
Nombre IUPAC | chromium |
SMILES | [Cr] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11364358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042310.09 |
10 g |
50.25€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11354358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042310.18 |
50 g |
180.90€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11344358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042310.30 |
250 g |
599.99€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-47-3 | |
52.00 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
23976 | |
chromium |
Cr | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
CHEBI:28073 | |
[Cr] |
Especificaciones
Chromium cubes | |
7440-47-3 | |
Cr | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
[Cr] | |
52.00 | |
CHEBI:28073 | |
Odorless |
Typically 6.35mm (0.25 in.) square | |
(base metálica) | |
MFCD00010944 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
chromium | |
23976 | |
99.95% | |
Cubos |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes